Dinatriumvetyfosfaatti-7 H2O 98.0-102.0% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
11592.A3EA 404 EUR
11592.A3 11592.36
Dinatriumvetyfosfaatti-7 H2O 98.0-102.0% ACS
Dinatriumvetyfosfaatti-7 H2O
Kaava: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268,07 g/mol
Sulamispiste: 48,1 °C (-5H₂O)
Tiheys: 1,7
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149180
CAS-numero: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 14,8659