Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii ≥99.5% ACS
Toimittaja: VWR Chemicals
0541-250GEA 307 EUR
0541-250G
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii ≥99.5% ACS
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii
Kaava: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Sulamispiste: 687 °C
Tiheys: 3,28 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00149170
CAS-numero: 10102-40-6
Merck Index: 13,08718
Order Now
Testitulosten erittely
Ammonium <0.001%
Chloride ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 7 – 10.5
Phosphate ≤0.0005%
Purity 99.5 – 103%
Sulphate ≤0.015%