Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A19222.22EA 94.7 EUR
A19222.22 A19222.0E A19222.36
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii ≥98%
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii
Kaava: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (-2H₂O)
Tiheys: 2,71
MDL numero: MFCD00149170
CAS-numero: 10102-40-6
Merck Index: 14,8645