Etidiumbromidi 10 mg/ml vesiliuos
Toimittaja: PanReac AppliChem
Vaara
Synonyms: 3,8-Diamino-5-etyyli-6-fenyylifenantridiumbromidi
A1152.0025EA 53.7 EUR
A1152.0025
Etidiumbromidi 10 mg/ml vesiliuos
Etidiumbromidi
Kaava: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
MDL numero: MFCD00011724
CAS-numero: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6