Kloroformi stabiloitu, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22265.2500EA 109 EUR
8.22265.2500 8.22265.9025 8.22265.1000
Kloroformi stabiloitu, EMPLURA®, Supelco®
Kloroformi
Kaava: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Kiehumispiste: 61,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –63 °C
Tiheys: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000826
CAS-numero: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg