Deuteriumoksidi ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03428.0010EA 98.9 EUR
1.03428.0010 1.03428.0100 1.03428.0005 1.03428.0009
Deuteriumoksidi ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Deuteriumoksidi
Kaava: D₂O
MW: 20 g/mol
Kiehumispiste: 101,3 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3,8 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00044636
CAS-numero: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Order Now
Testitulosten erittely
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test