Deuteriumoksidi 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO320700075EA 66.7 EUR
ACRO320700075
Deuteriumoksidi 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Deuteriumoksidi
Packaged in 0.75 ml ampoules
Kaava: D₂O
MW: 20 g/mol
Kiehumispiste: 101,3 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3,8 °C
Tiheys: 1,105 g/cm³
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00044636
CAS-numero: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Tritium (T) ≤74 Bq/g