Plugs and caps
Toimittaja: VICI Jour
JOURJR-CCPK-1EA 54.3 EUR
JOURJR-CCPK-1 JOURJR-409 JOURJR-408 JOURJR-ZC.5FPK JOURJR-ZP.5FPK JOURJR-410 JOURJR-ZC1PK
Plugs and caps
Kiinnitykset ja liittimet
These plugs and caps are used for plugging ports and capping solvent lines.
  • Good chemical resistance
  • Pressure rating: <350 bar