Jars, without cap
Toimittaja: Rixius
RIXI4-1201-0050-35EA 283 EUR
RIXI4-1201-0050-35 RIXI4-1201-0325-65 RIXI4-1201-0100-45 RIXI4-1101-0350-90 RIXI4-1101-0025-25 RIXI4-1201-0500-90
Jars, without cap
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Tilaustiedot: Caps need to be ordered seperately.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan