VWR® Anti-Evaporation Spheres for Water Baths
Toimittaja: VWR
VWR®
462-7050EA 127 EUR
462-7050 462-7049 462-0584
VWR® Anti-Evaporation Spheres for Water Baths
Helmet ja partikkelit Muovikuulat
Kevyet PP-kuulat muodostavat peitteen nesteen pinnalle. Kuulien halkaisija on 20 mm, 275 kuulaa peittää noin 1000 cm² alueen.
  • Vähentää lämpöhäviöitä 77 % ja höyrystymistä 87 %
  • Eristää kiinteän aineen tavoin ja mahdollistaa silti välittömän pääsyn hauteessa olevaan nesteeseen