Iso-oktaani, kuivattu (enint. 0,005% H2O)
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
85821.230EA 130 EUR
85821.230 85821.269
Iso-oktaani, kuivattu (enint. 0,005% H2O)
Iso-oktaani
Kaava: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Kiehumispiste: 99,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –107 °C
Tiheys: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008943
CAS-numero: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.5-100 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.003 %