Yleiskäyttöiset puhdistusliinat, Multitex®
Toimittaja: ZVG
Multitex®
ZVGA11142-60BEA 108 EUR
ZVGA11142-60B 115-2472 ZVGA10142-60W ZVGA11142-60W
Yleiskäyttöiset puhdistusliinat, Multitex®
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
These high-quality non woven wipes are suitable for moist and dry cleaning applications.
  • Disposable
  • Very soft and durable
  • Can absorb large amounts of liquid
  • Tear-resistant, solvent-resistant and food-safe
Ideal for use in sensitive work areas, such as precision mechanics, electrical and automotive industries, and in paint shops.