VWR® Hitachi Empower 3 Chromatography Data Software
Toimittaja: VWR Collection
906-0156EA 2710 EUR
906-0156 HITA892-0011S HITA892-0012S
VWR® Hitachi Empower 3 Chromatography Data Software
Ohjelmisto Chromatography Software
Empower 3 on Watersin tiedonkeruuvaatimukset täyttävä ohjelmistopaketti kromatografiatietojen keräämiseen, hallintaan, käsittelyyn, raportointiin ja jakeluun. Empower 3 -käyttöliittymä lisää laboratorion tehokkuutta ja parantaa kromatografiatietojen keräystä, käsittelyä ja tulostusta. Ominaisuudet:
  • Mukautettavat raportit
  • Mukautetut laskennat
  • Relaatiotietokannan avulla kaikki metatiedot voi jäljittää raakatietoihin saakka
  • Optimoidut työnkulut eri käyttäjille ja eri analyyseihin
Empower 3 lisää laboratoriotietojen standardin 21 CFR osan 11 vaatimustenmukaisuutta ja tehostaa siten niiden oikeellisuutta, tietosuojaa ja kirjausketjua. Empower 3 -järjestelmän voi laajentaa saumattomasti yhden käyttäjän työasemasta yrityksenlaajuiseksi kokonaisuudeksi järjestelmän skaalautuvan, modulaarisen arkkitehtuurin ansiosta. Sitä soveltuu kaikkein moderneimpiin, turvallisimpiin high availability (HA) -yritysarkkitehtuureihin.