XRF thin film, Kapton®, VHG
Toimittaja: LGC Standards
PROOVHG-FKP30-R15EA 479 EUR
PROOVHG-FKP30-R15
XRF thin film, Kapton®, VHG
Sulkijakalvot ja -matot Sulkijafilmit
XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.