Trinatriumsitraattidihydraatii Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P149-33EA 63.82 EUR
P149-33 MACRP149-36 P149-38
Trinatriumsitraattidihydraatii Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Trinatriumsitraattidihydraatii
Kaava: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294,1 g/mol
MDL numero: MFCD00150031
CAS-numero: 6132-04-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/03/16640603.jpg