Wipes for general applications, WYPALL® X80
Toimittaja: Kimberly-Clark
WYPALL* X80
115-1987EA 267 EUR
115-1987 KIMB41055 115-0604
Wipes for general applications, WYPALL® X80
Pyyhkeet, liinat ja sienet Uudelleenkäytettävät puhdistusliinat Liinat yleiskäyttöön
WYPALL® X80 Cloth is fast absorbing thanks to the unique non woven HYDROKNIT® material. These bulky, reusable cloth-like wipes have an excellent absorption capacity.
  • Extra strong for the toughest wiping and cleaning tasks
  • Fast absorption
  • Tear resistant
Colour: Blue, white and red.