Puolimaski, X-plore® 3300 ja X-plore® 3500
Toimittaja: Dräger
XIT
111-0412EA 75.3 EUR
111-0412 111-0411 111-0414 111-0413 111-0416 111-0415 111-0407
Puolimaski, X-plore® 3300 ja X-plore® 3500
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Puolimaskit
The X-plore® 3300 and 3500 half masks are low maintenance and affordable. They are equipped with two lateral bayonet connections that enable a whole range of bayonet filters to be used.
X-plore 3500 - erikoisominaisuudet:
Maskin runko on valmistettu innovatiivisesta uudesta materiaalista, joka tuntuu erittäin miellyttävältä ja pehmeältä iholla eikä sisällä lateksia - ominaisuuksia, joissa yhdistyvät huippuluokan mukavuus ja kestävyys
Alaspudotettavat hihnat: Maski voidaan poistaa kasvoilta avaamalla niskahihna pääsuojusta irrottamatta; maskin sisäpinta on kehoa kohden, jolloin se on suojassa kontaminaatiolta
Paino 95 g
Sertifikaatit: EN 140