Myllyt, sekoitusmylly, CryoMill
Toimittaja: Retsch
412-0232EA 14340 EUR
412-0232
Myllyt, sekoitusmylly, CryoMill
Myllyt
CryoMill on suunniteltu erityisesti kryogeeniseen jauhamiseen, ja se soveltuu muoveille, lämpöherkille materiaaleille ja näytteille, joissa on haihtuvia ainesosia. Sovellukset sisältävät solujen hajottamisen ja kovien, keskikovien, pehmeiden, hauraiden, joustavien ja kuitumaisten materiaalien kryogeenisen jauhamisen sekä märkä- ja kuivajauhamisen. Integroitu jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää jauhamiskannua –196 °C:n lämpötilaan jäähdytetyllä typellä jatkuvasti ennen jauhamisprosessia ja sen aikana.
  • Lopullinen hienojakoisuus vähintään noin 5 μm iskujen ja hankauksen vaikutuksesta
  • Nopea, tehokas kryogeeninen jauhatus –196 °C:n lämpötilassa, integroitu jäähdytysjärjestelmä ja lisävarusteena saatavana oleva automaattinen täyttö, jolloin manuaalista jäähdytystä ei tarvita
  • Jauhamistulosten korkea toistettavuus
  • Ohjelmoitavat jäähdytys- ja jauhamissyklit sekä digitaalinen parametrien asetus
  • Myös käyttö ilman jäähdytystä on mahdollinen, minkä vuoksi laite soveltuu laajalle sovellusvalikoimalle
Näyte haurastuu ja haihtuvat ainesosat säilyvät. Jauhamisparametrit voidaan tallentaa, mikä helpottaa rutiinitehtävien suorittamista. LED-näytöstä näkyy senhetkinen toimintatila, esim. jäähdytys ja/tai jauhaminen. Koon pienentämisperiaate on sama kuin MM 400 -laitteessa. CryoMill jauhaa enintään 25 Hz:n värähtelytaajuudella useimmat materiaalit erittäin tehokkaasti muutamassa minuutissa. Näyte jauhautuu pääasiassa iskujen, mutta myös kitkan vaikutuksesta, minkä vuoksi jauhatus on huomattavasti hienojakoisempi kuin muissa kryogeenisissä myllyissä. CryoMill on varustettu yhdellä jauhamisasemalla, johon sopivat sisätilavuudeltaan 25 ml:n, 35 ml:n ja 50 ml:n kokoiset jauhamiskannut. Toisena vaihtoehtona voidaan käyttää sovitinta, johon mahtuu 5 ml:n jauhamiskannu**.
Tilaustiedot: Automaattinen täyttöjärjestelmä, jauhamiskannut ja jauhamiskuulat on tilattava erikseen.
Varoitus: * Syötettävän materiaalin ja laitteen kokoonpanon/asetusten mukaan
** Sovitin tarvitaan, kun käytössä on 2 tai 4 jauhamiskannua, joiden nimellinen sisätilavuus on 5 ml