Laboratoriosekoittimen pussit, Stomacher®
Toimittaja: Seward
Stomacher®
432-3118EA 205 EUR
432-3118 432-0025 432-0266 SEWABA6042/HD 432-3126 432-3125 432-3124 432-0273 432-3123 432-3121 432-3131 432-0272 432-0271 SEWABA6041/LSTR 431-0130 SEWABA6042/CLR 432-0017 432-3119
Laboratoriosekoittimen pussit, Stomacher®
Pussit ja sulkijat Blender-pussit
Stomacher® bags are all manufactured from virgin polymer granule extruded into a tube. The only seal is at the base. All bags are batch tested and in-process monitored during manufacturing on Stomacher® machines. Bags are tested against a wide range of parameters that include open-ability, transparency, and flexibility as well as dimensions and performance. Stomacher® bags come in a range of formats to suit all applications.
  • Valmistettu korkeatasoisesta, elintarvikelaatuisesta polyeteenistä
  • Vähintään 65 µm:n kalvopaksuus kestää kovaa kulutusta
  • Gammasterilointi 25–50 kGy takaa steriiliyden. Säteilysterilointisertifikaatit saatavana pyynnöstä
  • Pussit ovat jäljitettävissä 10 pakkauksen erissä, ja valmistuksen aikana tehdään vakiomenetelmien mukaisia laaduntarkistuksia
  • Stomacher®-pussit on pakattu kestäviin valkoisiin muovipusseihin, joihin on painettu tiedot sisällöstä sekä ohjeet siitä, kummasta päästä pakkaus avataan työpöydällä steriiliyden säilyttämiseksi
Vakiopussit:
Vakiopusseja on kahta kokoa: 400 ja 3500 ml. 400 ml:n pussit ovat Circulator-mallia (pyöristetty pohjasauma) tai Classic-mallia (suorakulmainen pohjasauma). 400 ml:n pussit on pakattu joko ripustettavaan muovipakkaukseen tai pahvilaatikkoon, pahvilaatikossa pussit on pakattu 5 tai 50 pussin erillispakkauksiin.
Suodatinpussit:
Suodatinpussit ovat vakiopusseja, joissa on sisällä suodatinpussi. Suodatinpussissa on koko pussin levyinen suodatin, jonka mikrobiologisesti sopiva huokoskoko sallii organismien vapaan liikkumisen ja estää huokosten tukkeutumisen, mikä on mahdollista pienemmän silmäkoon suodattimissa. Suodatinpussit vähentävät pipettien tukkeutumista ja suojaavat pussin kalvoa rakeisia näytteitä käsiteltäessä. Saatavana 400 ml:n Classic- ja Circulator-mallit.
Suljettavat pussit:
Suljettavien pussien avoimessa päässä on yksi suljinlanka. Näitä pusseja voidaan käyttää näytteiden keräämiseen. Elintarvikkeiden testauksessa suljettavia pusseja voidaan käyttää patogeenitestausnäytteiden esirikastukseen sulkemalla pussi ja laittamalla se homogenisoinnin jälkeen inkubaattoriin. Saatavana 400 ml:n Classic- ja Circulator-mallit.
Simplettes®:
Edulliset Simplettes-pipetinkärjet on tarkoitettu käytettäväksi Stomacher® 400 -pussien kanssa. Niiden pituus on mitoitettu siten, että näytteet on helppo pipetoida petrimaljaan ja viljelyliemeen viljelyä varten.
Valmistettu polyeteenistä.
Gammasteriloitu.
Stomacher®-pussien telineet ja avaajat:
Stomacher®-pussien telineiden ja avaajien ansiosta näytteiden käsittely työpöydällä on vaivatonta.
Kestävät telineet kirkasta muovia – helpot huoltaa ja puhdistaa.
Pussin avaajat helpottavat näytteiden käsittelyä ja homogenaatin pipetointia.
Tilaustiedot: Lisätietoja Seward-pusseista ja pussitarvikkeista on saatavana pyynnöstä.