Natriumkloridi BP, JP, Ph. Eur., USP, pure
Toimittaja: PanReac AppliChem
APPC141659.0416EA 203 EUR
APPC141659.0416 APPC141659.1214 APPC141659.1211
Natriumkloridi BP, JP, Ph. Eur., USP, pure
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
MW: 58,44 g/mol
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5