Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 96-kuoppaiset, BRANDplates®
Toimittaja: Brand
781902 781910 781911 781960 781961 781962 781965 781968 781970 781971 782022 782030 782031 782082 782090 782091 781900 781912 781913 781975 782095 782094 782034 782035 781974
735-2083EA 749 EUR
735-2083 735-2090 735-2091 735-2097 735-2098 735-2099 735-2101 735-2102 735-2103 735-2104 735-2116 735-2119 735-2120 735-2124 735-2127 735-2128 735-2082 733-2404 733-2405 733-2399 733-2403 733-2402 733-2400 733-2401 733-2398
Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 96-kuoppaiset, BRANDplates®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, solid or with transparent base. Plates are available with different well shapes (round U-bottom, conical V-bottom, flat F-bottom or flat C-bottom with curved edges), in different colours, and with a choice of cell culture treated surfaces.
  • BRANDplates®-levyissä on aakkosnumeeriset koodit, levyt ovat pinottavia ja yhteensopivia useimpien tavanomaisten kuoppalevyjen luku- ja pesulaitteiden kanssa
  • 96-kuoppaisissa soluviljelylevyissä on pintakäsittelyn ilmaisevat aakkosnumeeriset värikoodit (soluviljelykäsitelty on oranssi, immunologisesti käsitelty on sininen ja käsittelemätön harmaa)
  • Valkoisissa levyissä on maksimaalinen heijastus ja minimaalinen kuoppien välinen häiriö luminesenssimittauksissa. Mustissa levyissa minimaalinen takaisinheijastus fluoresenssianalyyseissa
cellGrade™: Soluviljelykäsitelty pinta sitoutuvien solujen viljelyyn. Levyn pinnan kemialliset ryhmät sitoutuvat seerumin yhdisteisiin ja stimuloivat sitoutuneiden solujen kasvua.
cellGrade™ plus: Pinnoitteen rakenne on proteiinin kaltainen. Viljely alhaisen seerumikonsentraation elatusaineessa on mahdollista. cellGrade™ plus -pinta soveltuu vaativille solulinjoille.
cellGrade™ premium: Pinta vastaa poly-D-lysiiniä. Soveltuu pinnan optimaalisten ominaisuuksien ansiosta vaativimmillekin solulijoille. Solujen kasvu on verrattavissa kasvuun poly-D-lysiini-pinnoilla.
inertGrade™: Pinta estää solujen sitoutumisen. Soveltuu erityisesti soluviljelyyn, jossa kiinnittyminen ei ole suotavaa, esimerkiksi suspensio- tai kantasolujen viljelyyn.
Sertifikaatit: BRANDplates® eivät sisällä sytotoksiineja (ISO 10993-5), endotoksiineja (<0,01 EU/ml) eivätkä DNA:ta, DNaasia tai RNaasia. Steriilit tuotteet ovat ISO 11137 -standardin ja AAMI-ohjeistusten mukaisia SAL 10⁻⁶.