Cell scrapers and cell lifters, Corning®
Toimittaja: Corning
Corning®
734-1528EA 424 EUR
734-1528 734-1527 734-1526
Cell scrapers and cell lifters, Corning®
Soluraapat
Useful for the manual harvesting of cells, scrapers are designed for use in flasks and cell lifters for use in harvesting cells (especially stem cells) in dishes.
  • Terän muotoilu minimoi solujen vahingoittumisen ja varmistaa tasaisen kosketuksen kasvupintaan
  • Yksittäispakattu
  • Steriloitu gammasäteilyllä
  • Ei sisällä pyrogeeneja, sertifioitu