Dietanoliamiini ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: 2,2'-Iminodietanoli
ACRO449060010EA 204 EUR
ACRO449060010 ACRO449062500
Dietanoliamiini ACS
Dietanoliamiini
Kaava: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Kiehumispiste: 268 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 27…30 °C
Tiheys: 1,0955 g/cm³
Leimahduspiste: 176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002843
CAS-numero: 111-42-2
UN: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.15 %
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
GC ≤1 % (2-Aminoethanol)
GC ≤1.0 % (Triethanolamine)
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0