Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
447890010 447890050
447890010.EA 184 EUR
447890010. 447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Kaava: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09265123
CAS-numero: 887919-35-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %