1-Propanoli ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO445770010EA 83.7 EUR
ACRO445770010 ACRO445775000
1-Propanoli ACS
1-Propanoli
Kaava: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 97 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –127 °C
Tiheys: 0,8 g/cm³
Leimahduspiste: 15 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002941
CAS-numero: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %