4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO431090010EA 207 EUR
ACRO431090010
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Kaava: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,181 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09834817
CAS-numero: 307308-03-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow to orange Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
GC ≥94 %