Deuteriumoksidi 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
426931000.EA 154 EUR
426931000.
Deuteriumoksidi 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Deuteriumoksidi
Kaava: D₂O
MW: 20 g/mol
Kiehumispiste: 101,4 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 3,8 °C
Tiheys: 1,105 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044636
CAS-numero: 7789-20-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Water ≥30.0 %
HPLC ≥96.0 %