1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO393400250EA 293 EUR
ACRO393400250 ACRO393400050 ACRO393400010
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Kaava: C₈H₉BrO
MW: 201,0605 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03790887
CAS-numero: 52711-30-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %