Kaliumfluoridi 40% (w/w) on alumina
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO390811000EA 249 EUR
ACRO390811000 ACRO390810250
Kaliumfluoridi 40% (w/w) on alumina
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Sulamispiste: 860 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)