4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO385210010EA 147 EUR
ACRO385210010 ACRO385210250 ACRO385210050
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Kaava: C₆H₁₃NO
MW: 115,1735 g/mol
Kiehumispiste: 75…76 °C (18 mmHg)
Tiheys: 1,02 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179435
CAS-numero: 130290-79-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %