Polyvinyylialkoholi, M.W. ∼ 31,000-50,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Mowiol®PVOHPVA
ACRO178970025EA 368 EUR
ACRO178970025 ACRO178970010 ACRO178971000
Polyvinyylialkoholi, M.W. ∼ 31,000-50,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Polyvinyylialkoholi
Kaava: [-CH₂CH(OH)-]n
Sulamispiste: 230…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081922
CAS-numero: 9002-89-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5.5 to 6.6 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 98.0 to 98.8 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %