4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO171330050EA 193 EUR
ACRO171330050 ACRO171330010
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Kaava: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Kiehumispiste: 75…76 °C (1,1hPa)
Tiheys: 0,99 g/cm³
Leimahduspiste: 95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008776
CAS-numero: 1817-57-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %