Kaliumfluoridi 99.99% (trace metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO146000050EA 93.6 EUR
ACRO146000050 ACRO146000250
Kaliumfluoridi 99.99% (trace metals basis)
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Kiehumispiste: 1505 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 860 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %