Alumiinikloridihexahydraatii USP
Toimittaja: Spectrum Chemical
Varoitus
SPCMAL225-2.5KGEA 845 EUR
SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-12KG SPCMAL225-50KGBL SPCMAL225-25KGBL
Alumiinikloridihexahydraatii USP
Alumiinikloridihexahydraatii
Kaava: AlCl₃·6H₂O
MW: 241,43 g/mol
Sulamispiste: ∼100 °C
Tiheys: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149134
CAS-numero: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 95% Min.