Etidiumbromidi 98% molekyylibiologiaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: 3,8-Diamino-5-etyyli-6-fenyylifenantridiumbromidi
J67270.14EA 1760 EUR
J67270.14
Etidiumbromidi 98% molekyylibiologiaan
Etidiumbromidi
Kaava: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Sulamispiste: ∼ 261 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011724
CAS-numero: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I