N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J66265.06EA 285 EUR
J66265.06 J66265.14
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Applications: For protein solubilization
Kaava: C₁₇H₃₇NO₃S
MW: 335,55 g/mol
Leimahduspiste: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036909
CAS-numero: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8,II