4-Bromo-1-naphthoic acid 98%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H64820.03EA 142 EUR
H64820.03 H64820.06
4-Bromo-1-naphthoic acid 98%
4-Bromo-1-naphthoic acid
Kaava: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,08 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00094221
CAS-numero: 16650-55-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR