Metyleenisininen 1% (w/v) vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
42771.AEEA 65 EUR
42771.AE 42771.AP
Metyleenisininen 1% (w/v) vesiliuos
Metyleenisininen
Kaava: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150008
CAS-numero: 61-73-4