Testipakkaukset tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Spectroquant®
1.14764.0001EA 139 EUR
1.14764.0001 1.14556.0001 1.14773.0001 1.14542.0001 1.00614.0001 1.09713.0001 1.14942.0001 1.14563.0001 1.09713.0002
Testipakkaukset tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
Kaikkia Spectroquant®-testisarjoja voidaan käyttää Prove-spektrofotometrien ja Nova 60/60A -instrumenttien kanssa. Testejä voidaan käyttää Merckin fotometrien ja spektrofotometrien lisäksi myös muiden toimittajien fotometreissä ja spektrofotometreissä (ohjelmointitiedot saatavilla pyynnöstä). Spectroquant®-solutestisarjat.
  • Erittäin helppokäyttöiset, validoidut menetelmät
  • Useimpien testiparametrien tarvittavat analyysireagenssit ovat mukana kyveteissä
  • Pakkaus suojelee kyvettejä lämpötilanvaihteluilta ja kosteudelta säilytyksen ja kuljetuksen aikana
  • Kyvetin viivakoodi varmistaa, että valittu analyysimenetelmä on oikea. Virheitä ei näin pääse sattumaan ja valmisteluaika lyhenee
Spectroquant®-reagenssitestipakkaukset
- Erittäin vakaat, käyttövalmiit ja helppokäyttöiset reagenssiseokset
- Sopivan kyvettimuodon voi valita vapaasti mittausalueen mukaan
- Säilyy jopa 3 vuotta huoneenlämmössä
- AutoSelector-viivakooditunnisteella oikean menetelmän valitseminen käy automaattisesti
Huomautus: Alla olevassa taulukossa mainitut mittausalueet koskevat Nova- ja Prove-laitteita. Joissakin testipakkauksissa mittausalue voi olla pienempi, jos käytössä on Spectroquant® Multy- tai Move 100 -laite.
ISO 23696-1: Water Quality — Determination of Nitrate in Water Using Small-Scale Sealed Tubes — Part 1
• Method: This part specifies the nitrate determination using the Dimethyl phenol (DMP) reaction.
• Citation Forms: The primary citation form is NO₃-N, with NO₃⁻ as an alternative.
• Spectroquant® Cell Tests 1.00614, 1.14563, and 1.14764 align with this norm, employing the DMP method.