Suodattimet, membraanisuodattimet, tyyppi 118
Toimittaja: Sartorius
SART11842-47-GEA 207 EUR
SART11842-47-G SART11842-42-N SART11803-90-G 512-8216 512-8513 512-8118 512-8316 512-8511 512-8313 512-8116 512-8413 512-8311 512-8113 512-8213 512-8411 512-8211 512-8913 512-8418 512-8518 SART11807-90-G 512-8416 512-8218 SART11806-37-N 512-8516 512-8318
Suodattimet, membraanisuodattimet, tyyppi 118
Suodattimet Membraanisuodattimet
Hydrofobinen PTFE-membraani. Ilman, kaasujen, liuotinten ja happojen suodatukseen. Voidaan steriloida autoklaavissa tai etyleenioksidilla.