Hand cleanser, Estesol® Premium PURE
Toimittaja: SC Johnson
Estesol® Premium PURE
115-2278EA 73.6 EUR
115-2278 115-2277 115-2279
Hand cleanser, Estesol® Premium PURE
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Saippuat ja ihon puhdistus
Soap-free, light duty hand cleanser to remove general dirt. For use in general industrial environments. Can be used on sensitive skin.
  • Contains skin protectant Eucornol®
  • Contains a mild blend of surfactants (sugar surfactant and sulfosuccinats) for fast and effective hand cleaning with a large proportion of moisturisers
  • Soap-free, petroleum solvent-free, silicone-free, perfume- and preservative-free
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan