Paperipyyhkeet, taitellut, ZetForm®
Toimittaja: ZVG
ZetForm®
ZVGA15301-04EA 71.3 EUR
ZVGA15301-04
Paperipyyhkeet, taitellut, ZetForm®
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperipyyhkeet
These 1 ply towels dry hands quickly and reliably. Ideal for use in washrooms with high frequencies: municipal facilities, restaurants, medical environments and more.
  • 100% recycling material
  • High absorbency, robust
  • C-fold
Colour: Natural