Safety underbench cabinet, type 90, UTS ergo line L, 600 mm
Toimittaja: Düperthal
DUEH29-061167-003EA 2150 EUR
DUEH29-061167-003 DUEH29-061167-503 DUEH29-061169-403 DUEH29-061169-503 DUEH29-061167-403
Safety underbench cabinet, type 90, UTS ergo line L, 600 mm
Kalusteet Säilytyskaapit
These underbench safety cabinets are fire resistant up to 90 minutes and are equipped with wing doors and/or drawers for the storage of hazardous substances in working spaces.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Vetolaatikot ja sivulle avautuvat ovet pysyvät avoimina kaikissa asennoissa, ja astiat voidaan asettaa kaappiin ja poistaa siitä molempia käsiä käyttäen. Palon sattuessa vetolaatikot/ovet sulkeutuvat automaattisesti. Kaikissa UTS -malleissa yksiovisten kaappien oven saranat ovat oikealla, saatavana (pyynnöstä) on myös vasemmalta saranoidulla ovella varustettu malli.
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. One pull-out tray, one perforated sheet insert and classical base 35 mm.
Kaapin katossa on vakiomallinen potentiaalintasausliitäntä maadoitusta varten standardin TRBS 2153 (BGR 132) (syttymisvaaran esto) mukaisesti. Sisäosat on yhdistetty johtavalla liitännällä potentiaalintasausliitäntään.
Pohjan jatkuva ilmanpoisto tapahtuu lokeroidun alustan läpi (korkeus 35 mm). Sen ansiosta pohjalle kerääntyvät haitalliset aineet tai höyryt poistuvat turvallisesti poistoilman mukana. Kaapin takana sijaitsevan poistoliitännän halkaisija on 75 mm. Sulkuläpät sulkevat ilmanvaihdon automaattisesti palon sattuessa.
Sertifikaatit: Standardin TRbF 20 (liite L) mukainen. Tyyppitestattu standardien DIN EN 14470-1 ja DIN EN 14727 (laboratoriokalustestandardi) mukaisesti hyväksytyissä tutkimuslaitoksissa (TÜV Süd, ift Rosenheim), standardin DIN EN 14470-1 mukainen luokitus 90, GS-/CE-merkintä.
Toimitustiedot: Kysy lisätietoja toimituskustannuksista.