Piikiekkojen kuljetus, yksittäisten kiekkojen kuljetusastiat 200 mm kiekoille, Solopak® series
Toimittaja: Entegris
ENTEZ200-0203EA 0 EUR
ENTEZ200-0203 ENTEZ200-0101
Piikiekkojen kuljetus, yksittäisten kiekkojen kuljetusastiat 200 mm kiekoille, Solopak® series
Piikiekkojen käsittely Piikiekkojen lähetyslaatikot
Polycarbonate, clear.
  • Material allows visual inspection without opening
  • Prevent wafer rotation and particle generation
  • Large top surface provide space for labelling
  • Pin-in-socket allows the shipper to be opened horizontally
It holds one wafer facedown or faceup in a conical pocket, contacting wafer edges alone.
Dimensions: 232×218×19 mm