Titraattori, automaattiset titraattorit, TitraLab® AT1000
Toimittaja: Hach
AT1102.82 AT1102.98 AT1112.82 AT1112.98 AT1122.82 AT1122.98 AT1222.82 AT1222.98
661-0204EA 2000 EUR
661-0204 661-0199 661-0205 661-0200 661-0206 661-0201 661-0207 661-0202
Titraattori, automaattiset titraattorit, TitraLab® AT1000
Titraattorit
These automatic titrators provide reliable results without complicated analysis. They utilise application-specific kits to make it quick and easy for anyone to set up and operate a test. Ideal for drinking water, wastewater, food and beverage and in the petrochemical industry.
  • Titraustyypit: potentiometrinen, amperometrinen, kolorimetrinen
  • Tarkat ja toistettavat tulokset nopeasti ilman käyttäjän tulkintaa ja manuaalisia prosesseja
  • Päätepisteet havaitaan esiohjelmoiduilla titrausmenetelmillä ilman manuaalisia laskelmia
  • Eri malleissa yksi tai kaksi ruiskua