Yleiskäyttöiset astiat, näytekupit analysaattoreihin
Toimittaja: PerkinElmer
PERCB0119079EA 282 EUR
PERCB0119079 PERCB0510397 PERCB0129303 PERCB3001567 PERCB0087600 PERCB3001566
Yleiskäyttöiset astiat, näytekupit analysaattoreihin
Näyteastiat, muovia Sample Cups for Analysers
Disposable.
These sample cups are of heavy-duty construction to prevent cracking or tipping. Their conical design allows for use of nearly the entire sample. For concentrated acids including HF for analyses.