Näytepullot, injektiopullot
Toimittaja: DWK Life Sciences
LSUK150826DEA 106 EUR
LSUK150826D LSUK150870 LSUK150865 LSUK700000
Näytepullot, injektiopullot
Näytevialit ja pienet näyteastiat
The tubular and moulded glass injection vials are suitable for diagnostic, pharmaceutical and healthcare applications. They are manufactured from Type 1B clear neutral glass.