Pyyhkeet, esikyllästetty
Toimittaja: FG Cleanwipes
EPTA6-LS964-685EA 493 EUR
EPTA6-LS964-685
Pyyhkeet, esikyllästetty
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Esikyllästetyt pyyhkeet
These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as well as for industrial cleaning.
  • Perforated roll pre-wetted with alcohol
  • Canister with spring loaded lid prevents dying out and facilities dispensing
  • Alcohol saturates and evaporates quickly
  • Made in the USA
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan