Pyyhkeet, esikyllästetty
Toimittaja: FG Cleanwipes
EPTA6-C43EA 0 EUR
EPTA6-C43 EPTA6-C86-EFP
Pyyhkeet, esikyllästetty
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Esikyllästetyt pyyhkeet
These heavyweight polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as well as for industrial cleaning.
  • Pre-wetted with high concentration of alcohol
  • Individually packed: Easy tear, single use foil package
  • Dissolves most residues safely and effectively
  • Excellent as a degreaser
  • Made in the USA
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan