Puhdastilan pölynimuri, EMI 1000, Tiger-Vac®
Toimittaja: Tiger-Vac®
181-0341EA 3460 EUR
181-0341
Puhdastilan pölynimuri, EMI 1000, Tiger-Vac®
Vakuumipuhdistimet
Designed for general clean up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and ideal for pharmaceutical industry. Designed for safe collection, containment and disposal of potent compounds. Construction: Stainless steel AISI 316 2B.
  • Puhdastilayhteensopiva, ISO-luokka 4 (aikaisemmin luokka 10)
  • Antistaattinen ja ESD-turvallinen
  • 5-vaiheinen suodatusjärjestelmä sisältää ULPA-suodattimen U15, HEPA-suodattimen H14, kangassuodattimen, turvasuodattimen ja kertakäyttöisen suodatuspussin
  • Yksivaiheinen läpivirtausmoottori
  • Kaksitasoinen nopeudensäätö imun säätelyyn
  • Suodatuskammio ja talteenottosäiliö voidaan autoklavoida
  • 4-pyöräisellä jalustalla, mikä helpottaa siirtämistä
  • Saatavana kolme työkalupakkausta lisävarusteena - vakio, ESD-turvallinen ja autoklavoitava
Suunniteltu valvottujen ympäristöjen yleiseen puhdistamiseen. Soveltuu puhdastiloihin ja lääketeollisuuteen. Suunniteltu väkevien yhdisteiden turvalliseen keräämiseen, säilytykseen ja hävittämiseen.
Yksikössä on ULPA-suodatin (U15) moottorin alapuolella ja HEPA-suodatin H14 moottorin yläpuolella. Suodatuskammio ja talteenottosäiliö voidaan autoklavoida.
Vain kuivakäyttöön. Kaikki HEPA-/ULPA-imurit on testattu aerosolivuotojen varalta.
Soveltuu ISO 4 -luokan (aiemmin luokka 10) puhdastiloihin
Sertifikaatit: Vain kuivakäyttöön. Kaikki HEPA-/ULPA-imurit on testattu aerosolivuotojen varalta.
Soveltuu ISO 4 -luokan (aiemmin luokka 10) puhdastiloihin.